Principaux documents
30315-M
Sigma-Aldrich
Iodure de potassium
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forme
crystalline
Impuretés
Reducing substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
≤10 ppm total nitrogen (N)
Perte
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
6-8 (20 °C, 5%)
Pf
681 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm
iodate (IO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Traces de cations
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L′iodure de potassium (KI) est un sel de potassium inorganique. Il est utilisé comme source d'ions iodure pour les réactions de substitution nucléophile et agit comme médiateur lors des oxydations électrochimiques des aldéhydes. En présence d'un acide, le KI clive certains éthers. Le KI réagit avec les chlorures de sulfonyle pour produire des S-esters thiosulfoniques symétriques. En présence d'agents oxydants, le KI iode les composés aromatiques et les composés organothalliens.
Application
L'iodure de potassium est utilisé :
  • comme catalyseur à base solide chargé d'alumine pour la transestérification de l'huile de soja avec du méthanol.
  • comme source d'iodure dans la synthèse solvothermique de microsphères de BiOI (oxyiodure de bismuth) en utilisant de l'éthylène glycol comme solvant.
  • dans la synthèse du RGO (oxyde de graphène réduit) à partir de GO (oxyde de graphite) en présence d'un mélange de HCl-KI.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Y Miyachi et al.
The British journal of dermatology, 107(2), 209-214 (1982-08-01)
The effects of potassium iodide, colchicine and dapsone on the in vitro generation of polymorphonuclear leukocyte (PMN)-derived oxygen intermediates were investigated. These three drugs have beneficial effects on those conditions in which PMNs play an important pathogenetic role. Three oxygen
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations