29240
Cyclohexene
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Tetrahydrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Contient
100 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
5 %
Résidus d'évap.
≤0.01%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−104 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Clé InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?