26411
Calcium stearate
6.6-7.4% Ca basis
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Concentration
6.6-7.4% Ca
Impuretés
≤0.004% heavy metals (as Pb)
≤0.3% free acid (as stearic acid)
Résidus de calcination
≤10%
Perte
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable