Documents
26289
Seringue Hamilton® Sample Lock
1050SL, volume 50 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
14-815-571
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
syringe type Sample Lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86336
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 mL
Description générale
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Application
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.
Autres remarques
Nous recommandons les aiguilles de rechange Cat. N° 20798 (aiguille calibre 22s) pour les seringues 1705SL, 1710SL et 1725SL. La réf. 20799 (calibre 22) est recommandée pour les seringues plus grandes. Des pistons de rechange sont disponibles pour les seringues 1705SL (réf. 26152-U) et 1710SL (réf. 26154).
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)