Principaux documents
26152-U
Pistons avec embouts pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
PTFE plunger tip
Caractéristiques
1705 LT, RN, or TLL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1162-01
Volume de la seringue
50 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
Catégories apparentées
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable