Principaux documents
21743
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22s ga (cone tip, side-port)
Caractéristiques
Kel-F hub (KF)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90438
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.