21603
Disperse Orange 37
for microscopy
Synonyme(s) :
3-[4-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylanilino]propionitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
powder
ε (coefficient d'extinction)
≥250 at 415-425 nm in methanol
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3/b22-21+
Clé InChI
KHZRTXVUEZJYNE-QURGRASLSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves