20886
Seringues HPLC Hamilton®
1702RNR, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80265
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2