20801
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Synonyme(s) :
β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Forme
solid
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
4.5-5.5% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Pf
76-80 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Clé InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup