Principaux documents
20732
Seringue Hamilton®, série 7000 modifiée Microlitre, à collet moleté
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel needle
Taille de l'aiguille
25 ga (blunt tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 88400
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
2 μL
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
  • Injection rapide de volumes minuscules
  • La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
problème de volume mort
  • Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls from water sample using silica optical fibers.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)