20722
Seringue Hamilton®, série 1000 Gastight®, Embout Luer
1005LT, volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
without needle Luer tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81501
L de l'aiguille
, n/a
Volume
5 mL
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)