19942
Peptone (vegetable), No. 1
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from vegetable, Meat peptone replacement, Peptone from vegetables
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
60 mo. (Expiry date on the label)
Composition
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥10%
Impuretés
≤12% ash
Perte
≤6% loss on drying
Couleur
beige
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, yellow
Application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Description générale
Stockage et stabilité
Hygroscopic, Keep in a dry place.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.