19346
Lactitol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, E 966, Lactobiosit, Lactositol, no translation
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 14.5±1.5°, c = 1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤6.0% water
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2
Clé InChI
VQHSOMBJVWLPSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable