158941-M
Pentane
reagent grade, 98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Pression de vapeur
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49.00 °C - closed cup