14795
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
purum, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, DMAN, Proton-sponge®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Pf
45-49 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves