Principaux documents
07503
Supelco
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen Impurity N
About This Item
Formule linéaire :
BrC10H6OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.09
Beilstein:
2043874
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
106-109 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable