07379
Aminoferrocene
for HPLC derivatization, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
eta5-(1-Aminocyclopentadienyl)(cyclopentadienyl)iron(II), Fc-NH2, Ferrocenylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (NT)
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
Clé InChI
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable