02473
2-Hexanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Butyl methyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 39 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup