Principaux documents
02150
Supelco
Bis(1-butylpentyl) adipate
Selectophore, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Adipic acid di-5-nonyl ester, BBPA, Di(5-nonyl) adipate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H46O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.62
Beilstein:
6572484
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forme
liquid
Densité
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
Clé InChI
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based