11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Synonyme(s) :
TBE buffer
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 4 L
Fabricant/nom de marque
Roche
Couleur
clear colorless
pH
~8.4
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash