10107409001
Roche
Mitomycine C
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
Synonyme(s) :
Mitomycine C
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystalline powder
Poids mol.
334.3
Conditionnement
pkg of 2 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- comme agent antimitotique
- dans un tampon phosphate salin (PBS) pour l'inactivation et le placage de fibroblastes embryonnaires de souris (MEF)
- comme agent mutagène dans un test de mutagénicité
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic