Key Documents
ZLX0EDI05
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 5 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
5 L/hr flow rate
unit H
33 cm (13 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Essential
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance, à un débit de 5 l/h.
Application
L'eau de type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (préparation d'échantillons, de tampons ou de réactifs, rinçage de la verrerie…) et convient à l'alimentation des équipements et instruments (autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement, chambres d'essais de stabilité, analyseurs cliniques, automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène, systèmes d'eau ultra pure…).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine du module EDI Elix® (réf. ZLX0EDI03).
  • Élimine efficacement les ions résiduels de l'eau purifiée par OI pour donner une eau pure de qualité constante, indépendamment de la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, teneur en CO2) ou des performances de la cartouche d'OI.
  • Évite les procédés de régénération chimique dangereux, le remplacement de résines onéreuses, le changement de cartouches de déionisation ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Limite le temps de maintenance, assurant des frais de fonctionnement peu élevés et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany