Principaux documents
ZFC0NN2QQ
Milli-Q
Raccord 2 m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Synonyme(s) :
Connecteur 2 m, POD à POD
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 pieces
Longueur
2 m , Cable
Compatibilité
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Description générale
Le connecteur 2 m POD à POD est un accessoire d'installation pour les systèmes Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 qui permet de raccorder un distributeur Q-POD® à un autre Q-POD®. Utilisé avec les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15, il permet de raccorder un distributeur E-POD® à un autre E-POD®.
Application
Le connecteur 2 m POD à POD est un accessoire d'installation pour les systèmes Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Il regroupe les connecteurs hydrauliques et électriques dans une gaine de 2 m de long. Existe également en version 5 m.
Caractéristiques et avantages
Ce connecteur permet d'installer un autre Q-POD® ou E-POD® à 2 m d'un Q-POD® ou E-POD® en série. Pour une installation nette et une excellente intégration, il regroupe les tubulures et les câbles dans une gaine blanche unique.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany