ZFC0NDCA1
Conductivimètre de l'eau d'alimentation
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Caractéristiques
measures the conductivity of water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7000
Description générale
Le conductivimètre d'eau d'alimentation est un accessoire d'installation qui déclenche une alarme si la qualité de l'eau d'alimentation est hors spécifications. Cela évite d'épuiser prématurément les cartouches IPAK Meta® et IPAK Quanta®.
Application
Le conductivimètre d'eau d'alimentation est utilisé pour surveiller la qualité ionique de l'eau d'alimentation du système Milli-Q® IQ 7000.
Informations légales
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany