Principaux documents
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
Lampe UV de photo-oxydation
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Synonyme(s) :
Lampe UV de photo-oxydation pour systèmes de purification d'eau ultra pure Milli-Q® EQ 7000/08/16
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Caractéristiques
Low pressure mercury lamp
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres du test
wavelength: 240-254 nm
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Description générale
Cette lampe UV de photo-oxydation dégrade les composés organiques présents dans l'eau ultra pure, réduisant le COT (carbone oxydable total) à moins de 5 ppb.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
L'eau traitée avec cette lampe UV présente une faible teneur en contaminants organiques ; elle peut ainsi être utilisée dans toutes les applications sensibles aux composés organiques (HPLC, GC…).
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV au mercure de 185 nm.
  • Action photo-oxydante.
  • Facile à remplacer.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Afficher tout
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. It appears that the glass sleeve that goes around this bulb has broke in our machine. Is it possible to order just the glass sleeve and associated o-rings? Thanks
    1 answer
    1. The shipping box for item ZEQ7UVLP0 contains a photooxidation UV lamp, a UV lamp cable and a set of gloves for safe handling of the lamp. The glass sleeve is part of the UV lamp and can not be ordered separately.
      We recommend that you contact our field service engineer to change the UV lamp, as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment. Please contact us at https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support 
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can I change the UV lamp myself?
    1 answer
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.