Principaux documents
YY3009054
Millipore
Grille support, revêtue de PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
PTFE Screen
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316 stainless steel
PTFE-coated
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports filtres en acier inoxydable sont conçus pour ultra-purifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Les grilles support à revêtement PTFE permettent l'autoclavage avec les membranes en place.
YY3009000 Support de filtre, 90 mm, en acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2504705 Adaptateur de tube flexible, NPTM 1/4" à D.I. 3/8"
XX4204708 Vanne Évent/Purge
YY3009053 Joints toriques, support filtre de 90 mm, en PTFE
YY3009054 Grille de support, revêtement en PTFE
YY2209058 Grille de drainage, 90 mm
YY2209059 Pieds du support
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13