Principaux documents
XX6700P20
Millipore
Récipient distributeur sous pression, 20 L
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Récipient sous pression
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
610 mm
~24 in.
Raccords
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Lorsqu'ils sont reliés à une source de gaz comprimé, nos récipients sous pression alimentent les supports filtres Millipore. Nos récipients portatifs sont disponibles en quatre capacités différentes : 5 l, 10 l, 20 l et 1 gal. Ils sont conformes aux exigences de la norme ASME-UM.
- Couvercle sécurisé par une poignée à came
- Récipients autoclavables s'ils sont munis d'un évent.
- Plusieurs accessoires disponibles : vanne évent, manomètre et raccords pour tuyau conformes à la norme relative aux accessoires
- Couvercle adaptable sur les récipients pour une utilisation sous vide disponible (accessoire)
Récipients sous pression
XX6700P01, Récipient sous pression, 1 gal
XX6700P05, Récipient sous pression, 5 l
XX6700P10, Récipient sous pression, 10 l
XX6700P20, Récipient sous pression, 20 l
Pièces de rechange
6976, Couvercle, verrouillage à came
6977, Tube plongeur de sortie pour récipient de 5 l
6978, Tube plongeur de sortie pour récipient de 10 l
6979, Tube plongeur de sortie pour récipient de 20 l
XX6700059, Joint torique, en fluoroélastomère A
XX6700104, Coude mâle/femelle, 1/4", filetage NPTF (M)
YY1301009, Bouchon, 1/4", filetage NPT, acier inoxydable
Accessoires
TP0001326, Ruban en Teflon (PTFE), rouleau de 12,5 mm × 6,6 m
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4", filetage NPTM
XX6700034, Tuyau en PVC de 3 m, 9,5 mm de diamètre intérieur
XX6700035, Tuyau pour utilisation sous pression, 1/2" de diamètre intérieur
XX67000PK, Kit d'accessoires pour récipient sous pression
XX6700125, Raccord hexagonal, 1/4", filetage NPTM de 51 mm, acier inoxydable
XX6700L11, Adaptateur, M, 1/4", filetage NPT pour tuyau de 1/4" à 1/2" de diamètre intérieur
XX6700L15, Manomètre, 1/4", ASME
XX6700L24, Vanne évent/purge, 7 bar, ASME
XX6700L55, Appareil de contrôle du point de bulle
YY1301015, Manomètre, 0 à 7 bar
YY2029348, Vanne à bille, 1/4", filetage NPTF, acier inoxydable
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Afficher tout