Key Documents
XX6403735
Millipore
Raccord pour tuyau, 1/8" NPTF, vanne à raccord rapide
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Quick-Connect Hose Fitting, Quick-Release Hose Connector
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
D.I.
0.3 cm (0.125 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tuyaux de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tuyaux de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.