Key Documents
TX-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-Cw (clone MS-110), réactif pour le groupage sanguin
BIOSCOT Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-110, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT
Concentration
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration
La formulation du produit est conforme à la directive IVD de l'UE.
Produit réservé exclusivement à un usage in vitro.
Application
Grande quantité.
Pour les techniques en tubes, sur lames, en microplaques ; en gel ou sur colonne
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2