Key Documents
TS-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-IgG/C3d, anticorps polyspécifique anti-globuline humaine, réactif de détermination du groupe sanguin
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
BRIC-8, polyclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT
Concentration
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgG
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Colorant : colorants brevetés bleu-violet et tartrazine
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium
Produit filtré à l'aide d'un filtre final de 0,22 µm.
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
La formulation du produit répond aux critères de l'Annexe IV de la Directive de l'UE sur les dispositifs de diagnostic in vitro (IVD) à l'appui de l'enregistrement CE.
Produit réservé exclusivement à un usage in vitro.
Application
Grande quantité.
À utiliser dans les tests directs et indirects d'anti-globuline humaine
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable