Principaux documents
TANKSQ050
Milli-Q
Cuve Milli-Q® SQ XL de 50 l
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NC.75
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Description générale
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
La cuve Milli-Q® SQ de 50 l permet de stocker jusqu'à 50 l d'eau osmosée destinée à un usage quotidien fréquent et à l'alimentation directe des instruments du laboratoire, tels que les autoclaves, les bains-marie et les lave-vaisselles.
La cuve est équipée d'un distributeur à vanne gravitaire et d'une vanne à haut débit alimentant directement les instruments de laboratoire.
Cette cuve fait partie du système Milli-Q® SR 240XL, l'une des six configurations prédéfinies disponibles dans la famille des systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series. Ces systèmes assurent aux utilisateurs une autonomie totale et peuvent s'adapter aux besoins évolutifs des laboratoires.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence n'inclut pas le système Milli-Q® SR 240XL.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Afficher tout
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Afficher tout