Principaux documents
TANKLK002
Milli-Q
Détecteur de fuite d'eau avec rallonge
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
Synonyme(s) :
détecteur de fuite d'eau
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
POM body (machined)
stainless steel electrode
Conditionnement
pkg of 1 unit
L du câble
4 m
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le détecteur de fuite d'eau est un accessoire des systèmes de purification d'eau. Il permet de couper l'alimentation en eau dans le cas peu probable d'une fuite. Le détecteur détecte la présence d'eau sur le sol et ferme automatiquement l'électrovanne d'entrée autonome afin d'éviter une inondation du laboratoire et de protéger les environs contre tout dégât des eaux.
Le détecteur de fuite d'eau comprend une rallonge de 4 mètres avec une connexion électrique, à connecter en série à un détecteur de fuite d'eau principal (réf. ZFWATDET4). Cela permet l'installation de l'extension du détecteur de fuite d'eau à une distance du système pouvant aller jusqu'à 8 mètres. Typiquement, dans cette configuration, le détecteur de fuite d'eau principal est placé sur la paillasse et l'extension du détecteur de fuite d'eau sur le sol.
Application
Détecte la présence d'eau sur le sol et ferme automatiquement l'électrovanne d'entrée autonome afin de protéger le laboratoire contre tout dégât des eaux
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany