Principaux documents
SYMBFEE01
Millipore
Pieds hauts Steritest® Symbio
Optional accessory, For use in an isolator
Synonyme(s) :
Pieds pour pompe
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVC (feet)
stainless steel (A2, Screws)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les pieds hauts Steritest® Symbio sont un accessoire (disponible en option) de la pompe Steritest® Symbio LFH.
Application
Les pieds hauts Steritest® Symbio sont utilisés pour faciliter la décontamination du plan de travail.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany