Principaux documents
SQPAKBI0M1
Milli-Q
Filtre final SQPAK Bio
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Description générale
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le filtre final SQPAK Bio délivre au niveau du point de distribution de l'eau ultra pure (de type 1) de haute qualité.
La technologie de purification contient un filtre d'ultrafiltration qui élimine de l'eau ultra pure les bactéries, les particules et les macromolécules (telles que les pyrogènes, nucléases et protéases).
À utiliser avec le module de distribution d'eau ultra pure des configurations Milli-Q® SQ 2Series, notamment des systèmes Milli-Q® SQ 200/200P et Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Application
Le filtre final SQPAK Bio est pertinent pour les applications de laboratoire impliquant de la biologie cellulaire et moléculaire.
Caractéristiques et avantages
  • Remplacement aisé grâce à une simple rotation.
  • Remplacement recommandé après 3 mois.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries et pyrogènes
  • Mode d'action : ultrafiltration
  • Applications : milieu de culture cellulaire, biologie moléculaire
  • Usage prévu : réduction de la biocharge
  • Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée sur une membrane d'ultrafiltration à fibres creuses.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.