Key Documents
SPGPM20RJ
Millipore
Unité de filtration sous pression Steripak-GP
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
Steripak-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steripak
Caractéristiques
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 3 ea
Paramètres
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
76 mm
Diamètre
9.9 cm
Diam. du filtre
160 mm
Surface de filtration
200 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtration Steripak-GP sont conçues pour la filtration sous pression à grande échelle de milieux de culture cellulaire avec ou sans sérum. Elles sont à usage unique et ne peuvent pas être stérilisées en autoclave. Les unités de filtration sont proposées en deux tailles, l′une pour filtrer jusqu′à 10 l et l′autre jusqu′à 20 l. Les deux tailles incluent une membrane Millipore Express à débits élevés et faible fixation de protéines de 0,22 µm. Chaque unité comporte une cloche de remplissage intégrée pour utilisation avec les goulots de bouteilles et un évent d′air en amont fonctionnant manuellement pour éviter le blocage d′air dans la membrane. Elles sont fournies stériles et prêtes à être branchées à une pompe ou à un récipient à pression (non inclus).
Les unités de filtration Steripak-GP sont conçues pour la filtration sous pression à grande échelle de milieux de culture cellulaire avec ou sans sérum. Les filtres sont à usage unique et ne peuvent pas être stérilisés en autoclave. Les unités de filtration sont proposées en deux tailles, l′une pour filtrer jusqu′à 10 l et l′autre jusqu′à 20 l.
Caractéristiques et avantages :
- La membrane Millipore Express PLUS permet d′obtenir les débits les plus élevés et une faible fixation des protéines
- Dispositif de filtration sous pression à grande échelle, permet des débits plus rapides pour accélérer les filtrations de larges volumes
- Capacités de 10 et 20 l pour optimiser les options de filtration à l′échelle du laboratoire
- Évent d′air en amont fonctionnant manuellement pour éviter le blocage d′air dans la membrane
- Cloche de remplissage pour un environnement plus propre autour du goulot de la bouteille réceptrice
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses, préparation de milieux, préparation de tampons
Application
Produit réservé à la recherche
Pores de 0,22 µm, membrane en polyéthersulfone, 4-stack stérilisé par rayonnement gamma
Principe
Pression
Forme physique
Code couleurs : Entrée transparente/sortie bleue
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement Gamma
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration
  • Application : Filtration stérilisante
  • Usage prévu : Stérilisation de solutions aqueuses, préparation de milieux, préparation de tampons
  • Instruction d′utilisation : Veuillez vous reporter au paragraphe Instructions d′utilisation du mode d′emploi du Steripak
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany