Principaux documents
SLGP033N
Millipore
Filtre pour seringue Millex, polyéthersulfone
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic, PFAS Validated
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GP, Filtre pour seringue en PES Millipore Express®, Filtre pour seringue en PES de 0,22 μm, filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
PFAS Validated
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
green
Matrice
Millipore Express®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥4.3 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres pour seringue Millex avec membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express® PLUS permettent une filtration rapide des solutions aqueuses et faiblement organiques
  • Validation réalisée pour 42 composés PFAS à des faibles teneurs. Ces composés sont pris en compte dans les méthodes EPA 537.1 et EPA 1633. Les niveaux de tous les composés testés étaient inférieurs à la limite de déclaration. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le manuel utilisateur et le certificat de qualité.
  • Faible adsorption protéique pour minimiser l'interaction avec votre échantillon et optimiser le recouvrement
  • Support en polypropylène, offrant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Application
Convient à la filtration d'échantillons pour l'analyse des PFAS, ainsi qu'à la filtration des solutions aqueuses et faiblement organiques
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Afficher tout