Principaux documents
SK1M007W01
Millipore
Cassette Pellicon® XL50 avec membrane Biomax®
NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® XL50 with Biomax 30 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface nominale de la membrane
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)
Description générale
Code du filtre : Biomax 30
Présentation du dispositif : cassette
Type de filtre : ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type C (grossier)
Conditionnement
Chaque cassette Pellicon® XL50 est conditionnée à l'unité et accompagnée d'un mode d'emploi, d'un kit d'accessoires et d'un certificat de qualité
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany