Principaux documents
SIPK0SIA1
Milli-Q
Cartouche de purification SimpliPak® 1
For Simplicity® water purification systems with Elix® / RO / distilled water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de purification SimpliPak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace contaminants
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SimpliPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Dimension de pores
0.05 μm pore size
Compatibilité
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • La cartouche de purification SimpliPak® 1 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces, lorsqu'elle est alimentée en eau Elix®, osmosée ou distillée. 
  • Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles.
Application
Élimination des contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche de purification SimpliPak® 1 (réf. SIPK0SIA1)
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Production d'eau sans contaminants ioniques ou organiques grâce à une double technologie : échange d'ions et charbon actif 
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany