Key Documents
SF-CMTI-2
Sigma-Aldrich
Système ESGRO® Complete adapté aux lignées de cellules ES de souris C57BL/6
Mouse
Synonyme(s) :
BRUCE-4 ES Cells, BRUCE-4 ES cells, CMTI-2 Mouse ES Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.52
product name
Système ESGRO® Complete adapté aux lignées de cellules ES de souris C57BL/6, The Embryonic Stem Cell Lines derived from murine strain C57/BL6J are selected for high targeting efficiency & proven germ line transmission.
Source biologique
mouse
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Les lignées de cellules souches embryonnaires dérivées de la souche murine C57BL/6J sont sélectionnées pour leur haute efficacité de ciblage et pour la transmission éprouvée de la lignée germinale. Les cellules sont livrées en tubes contenant chacun 2,5 × 106 cellules ES au passage 12 (environ 2,5 doublements de population par passage ; cellules expédiées congelées sur de la glace carbonique). Cette lignée de cellules ES a été pré-adaptée aux conditions de culture cellulaire sans sérum et sans cellules nourricières, et doit être utilisée avec le système de culture cellulaire ESGRO Complete.
Description de la lignée cellulaire
Cellules souches embryonnaires
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Conditionnement
2,5 × 106 par tube
Stockage et stabilité
Dès leur réception, placer immédiatement les tubes dans de l'azote liquide en phase vapeur pour leur stockage jusqu'au moment de procéder à la sous-culture.
Informations légales
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Meifang Li et al.
Chinese medicine, 15, 83-83 (2020-08-11)
Huyang Yangkun Formula (HYYKF) was developed based on theory of traditional Chinese medicine as well as clinical experience and used to improve ovarian function of premature ovarian insufficiency (POI) patients. Transplantation of embryonic stem cells (ESCs) has great potential in
Jixue Li et al.
The CRISPR journal, 3(6), 470-486 (2020-11-05)
We describe a protocol for the precise integration of exogenous DNA into user-defined genomic loci in cultured cells. This strategy first introduces a promoter and a lox site to a specific location via a Cas9-induced double-strand break. Second, a gene
Baisakhi Mondal et al.
eLife, 9 (2020-04-17)
The mitotic deacetylase complex (MiDAC) is a recently identified histone deacetylase (HDAC) complex. While other HDAC complexes have been implicated in neurogenesis, the physiological role of MiDAC remains unknown. Here, we show that MiDAC constitutes an important regulator of neural