Principaux documents
SCT214
Sigma-Aldrich
Colorant orange pour le pH de cellules vivantes BioTracker-NHS
Live Cell imaging probe which reversibly fluoresces in acidic pH, such as in lysosomes and endosomes of cells
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (LC)
Forme
lyophilized
Technique(s)
cell based assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le colorant pour cellules vivantes BioTracker Orange-NHS est une sonde chimique qui devient fluorescente de manière réversible en cas de pH acide. La sonde est modifiée par l'ester N-hydroxysuccimide (NHS) qui forme une liaison covalente avec les amines primaires par simple mélange. Elle peut être utilisée pour le marquage de protéines, d'anticorps et d'autres molécules. Par exemple, elle peut être utilisée pour visualiser l'endocytose d'une protéine cible sur la membrane cellulaire en marquant les anticorps qui se lient à la protéine cible. Cette sonde se lie aux amines primaires par simple mélange. Elle peut donc être utilisée pour marquer des anticorps et d'autres protéines contenant des résidus lysine. L'intensité de sa fluorescence est multipliée par 20 environ à un pH acide.
Propriétés spectrales
Absorbance (max) : 544 nm
Émission (max) : 565 nm (Orange)
Application
Sonde d'imagerie pour cellules vivantes qui présente une fluorescence réversible à pH acide, comme dans les lysosomes et les endosomes des cellules.
  • Tests cellulaires
  • Marquage des anticorps
Conditionnement
1 mg
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour cellules vivantes BioTracker Orange-NHS à -20 °C, déshydraté et à l'abri de la lumière
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable