S7109
Solution d'iodure de propidium
Synonyme(s) :
3,8-diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium Diiodide
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
{Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénanthridinium}.
250 µg/ml d'iodure de propidium dans du PBS.
250 µg/ml d'iodure de propidium dans du PBS.
Application
L'iodure de propidium est un colorant nucléaire fluorescent utilisé pour la contre-coloration des tissus fixés au formol et inclus en paraffine afin de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes dans la cytométrie en flux, et pour la coloration des chromosomes métaphasiques ou des noyaux interphasiques qui ont été hybridés avec des sondes détectées avec de la fluorescéine, ou des fluors équivalents.
Matériel fourni
Chaque fiole contient 1 ml de solution d'iodure de propidium
Avertissements et précautions
L'iodure de propidium est potentiellement cancérogène. Procéder avec une extrême prudence. Porter des gants et une blouse de laboratoire durant les manipulations. Suivre les règles de votre organisation en matière d'élimination des déchets dangereux. Garder les flacons fermés hermétiquement et limiter l'exposition à la lumière.
Produits apparentés
Solution Antifade S7114
Solution DAPI/Antifade S7113
Solution iodure de propidium/Antifade S7112
Matériel fourni
Chaque fiole contient 1 ml de solution d'iodure de propidium
Avertissements et précautions
L'iodure de propidium est potentiellement cancérogène. Procéder avec une extrême prudence. Porter des gants et une blouse de laboratoire durant les manipulations. Suivre les règles de votre organisation en matière d'élimination des déchets dangereux. Garder les flacons fermés hermétiquement et limiter l'exposition à la lumière.
Produits apparentés
Solution Antifade S7114
Solution DAPI/Antifade S7113
Solution iodure de propidium/Antifade S7112
Stockage et stabilité
Stockage recommandé
entre -15 °C et -25 °C.
Protéger de la lumière.
entre -15 °C et -25 °C.
Protéger de la lumière.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable