Principaux documents
S4117
Millipore
Formamide, désionisé
Synonyme(s) :
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.21
Conditionnement
pkg of 500 mL
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
hybridization: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Ce produit est destiné à être utilisé dans les applications d'hybridation pour les analyses in situ, Southern, northern, dot et slot blot, et les criblages de colonies, plaques et YAC. Le formamide est principalement utilisé comme constituant dans les solutions d'hybridation de sondes pour favoriser la spécificité de l'hybridation de sondes. Il dénature les acides nucléiques en rompant les liaisons hydrogène.
Application
Diluer le formamide en fonction des exigences des applications spécifiques. Des concentrations de formamide de 45 à 50 % sont généralement utilisées dans les analyses par Southern et northern et une concentration de 50 % ou plus pour les techniques d'hybridation in situ. Dans l'hybridation ADN à ADN, chaque 1 % d'augmentation de concentration de formamide réduit la Tm de 0,7 %.
Domaine de recherche
Tous
Qualité
Chaque lot de produit est préfiltré à l'aide d'une résine échangeuse d'ions à lits mélangés pour éliminer les produits de la décomposition et les cations métalliques résiduels. Ce procédé de filtration garantit que chaque lot a une pureté finale supérieure à 99,5 % et une valeur d'absorbance inférieure à 0,02 unité d'absorbance à 280 nm. Chaque lot fait l'objet d'un contrôle qualité strict pour garantir que les spécifications d'essai sont respectées avant libération.
Forme physique
Cette préparation de formamide est désionisée, triplement distillée et conditionnée sous azote ; elle est exempte d'activités DNase/RNase et protéase détectables.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C. Garder le bouchon bien fermé après l'ouverture ou répartir en aliquotes et conserver entre -15 °C et -25 °C.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Les clients ont également consulté
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific