S2GPT01RE
Unité de filtration pour flacon sous vide Millipore® Steritop®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCGPT01RE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Steritop®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
74 mm
Capacité
150 mL
Diamètre
12.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
150 mL
Matrice
Express PLUS™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en polyéthersulfone (PES) Steritop® de 150 ml et de 0,22 µm de dimension de pores peut être utilisée sur des flacons avec des ouvertures de 45 mm, conçus pour des applications sous vide.
Application
- Milieux de culture cellulaire +/- additifs
- Tampons
- Solutions biologiques
Caractéristiques et avantages
Les clients ont également consulté
Articles
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Contenu apparenté
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.