RAWP14250
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, dimension de pores de 1,2 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Ce filtre membrane en esters de cellulose MF-Millipore® convient parfaitement aux applications de surveillance biologique et environnementale.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement gamma et par autoclave.
- Ce filtre blanc présente une surface quadrillée.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3