Principaux documents
QGARD00D2
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard® 2
For Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de purification Q-Gard®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
purification cartridges qualified for low organics and ionic extractables.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Capacité
53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 34 g NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de purification Q-Gard® 2 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces, lorsqu'elle est alimentée en eau pure désionisée. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles. Elle contient un microfiltre pour l'élimination des particules, du charbon actif pour l'adsorption des composés organiques et une résine échangeuse d'ions à lit mélangé pour l'élimination des ions. La cartouche de purification Q-Gard® 2 peut être utilisée avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Academic, Biocel, Element, Gradient et Synthesis.
Application
Cette cartouche de polissage contient des résines échangeuses d'ions pour éliminer les ions présents à l'état de traces. Son utilisation est recommandée dans toutes les applications de laboratoire nécessitant une très faible teneur en ions.
Caractéristiques et avantages
  • La cartouche de purification Q-Gard® 2 est adaptée au type d'eau d'alimentation pour optimiser les performances des médias de purification situés en aval et garantir la cohérence des résultats.
  • Purification par échange d'ions, charbon actif et filtration en profondeur
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche filtrante Q-Gard® (réf. QGARD00D2)
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.