Key Documents
PUMPKIT01
Milli-Q
Kit de raccordement pour pompe
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
SB.51
Conditionnement
pkg of 1 unit
Description générale
Cet accessoire de purification d'eau est utilisé pour raccorder une pompe au raccord de sortie haut débit d'une cuve de stockage en polyéthylène (PE) de 30, 60 ou 100 litres.