PR0GTXLCS2
Pack de prétraitement Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® XL-S-C
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
carbon cartridge (activated )
cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 units
Fabricant/nom de marque
Progard®
Paramètres
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × l × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Raccords
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
Description générale
Le pack de prétraitement inclut une préfiltration pour éliminer les particules, du charbon actif pour éliminer le chlore, et un agent anti-calcaire pour limiter le risque de formation de tartre. Le pack Autoclean en option comprend une pastille intégrée pour éliminer le chlore qui nettoie automatiquement la membrane d′OI lorsque le nouveau pack est installé.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau RiOs™, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX et AFS ® E de grande taille.
Charbon actif imprégné d'argent à double action : réduction du taux de chlore libre et protection bactériostatique.
Application
Caractéristiques et avantages
- Protection optimale des membranes d'osmose inverse (OI).
- Optimisation de la durée de vie et des performances du système.
- La filtration en profondeur élimine les particules et les colloïdes.
- Les polyphosphates protègent du tartre.
- Le filtre à charbon actif imprégné d'argent réduit le taux de chlore libre tout en offrant une protection bactériostatique.
- Les pastilles EfferSanEffervescent (anciennement ROProtect CR) assurent la maintenance automatique des membranes d'osmose inverse.
- Étiquette RFID e-Sure pour visualiser instantanément les paramètres du pack, archiver automatiquement les paramètres du pack et assurer une traçabilité complète.
- À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux.