Principaux documents
PLCTK30205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Niveau de qualité
Surface de filtration
20 cm2
Membrane, L × l
20 cm × 20 cm
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Application(s)
industrial qc (particle separation)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCTK
Application
Ultrafiltration, high recovery purification
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable