PI-12K
Porcine Insulin RIA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Description
ED<sub>80</sub> = 7 ± 0.6 µU/ml ED<sub>50</sub> = 30 ± 1.2 µU/ml ED<sub>20</sub> = 126 ± 3.0 µU/ml
analytes available: Insulin
2-200 pg/mL (standard curve range)
Espèces réactives
pig
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
radioactive
Description générale
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Spécificité
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract