Principaux documents
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro
Synonyme(s) :
Natrix® Adsorbeur membranaire Natrix Q
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Matériaux
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Description
Natrix® Q Micro
Gamme de produits
Natrix®
Conditionnement
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
Paramètres
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Raccords
female inlet and outlet (luer)
Application(s)
pharmaceutical
Technique de séparation
strong anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Le Natrix® Q Micro (0,2 ml) est un modèle de laboratoire d'échelle réduite conçu pour des fins de séparation, dans le but d'affiner les conditions tampons et d'évaluer les paramètres de charge avant le passage à une production à petite échelle ou à l'échelle commerciale.
Présentation du dispositif : capsule à membrane plane
Application
Chromatographie
Actions biochimiques/physiologiques
Purification de biomolécules par chromatographie d'échange d'anions
Caractéristiques et avantages
Le polymère macroporeux révolutionnaire de la membrane de chromatographie Natrix® Q contient une haute densité de sites de liaison aux amines quaternaires, permettant un transfert de masse rapide et offrant une grande capacité de liaison, même à des débits élevés. L'association d'une haute performance et d'une vitesse élevée dans un format de dispositif "plug-and-play" à usage unique offre des solutions transposables à faible risque pour la purification efficace des biomolécules.
Conditionnement
Boîte, 10/pack
Informations légales
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Afficher tout